Learn More
Estrona 3-Acetato, TRC
Código de producto. 30381958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381958 250 mg
30380886 25 mg
30376394 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE889075250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 901-93-9
Fórmula molecular C20 H24 O3
Peso molecular (g/mol) 312.4
Sinónimo 3-(Acetyloxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one, Estrone, acetate (6CI,7CI,8CI), 3-Acetoxy-17-oxo-1,3,5(10)-estratriene, 3-Acetoxyestra-1,3,5(10),15-tetraen-17-one, 3-Acetoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-Acetoxyestrone, 3-Acetylestrone, 3-O-Acetylestrone, Acetylestrone, Estrone 3-O-acetate, Estrone 3-acetate, Hogival, Oestrone-3-acetate, Puboestrene
Nombre IUPAC [(8R,9S,13S,14S)-13-metil-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-3-il] acetato
SMILES CC(=O)Oc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estrone 3-Acetate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24O3/c1-12(21)23-14-4-6-15-13(11-14)3-5-17-16(15)9-10-20(2)18(17)7-8-19(20)22/h4,6,11,16-18H,3,5,7-10H2,1-2H3/t16-,17-,18+,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1725