Learn More
Estrona-2,4-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estrone-2,4-D2 |
| CAS | 350820-16-5 |
| Fórmula molecular | C18 2H2 H20 O2 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-2,4-d2, 3-hydroxy-, Estrone-(2,4-D2), 2,4-Dideutero-3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Estrone-2,4-D2, Estrone-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3D,10D |
| SMILES | [2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S)-2,4-dideuterio-3-hidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 272.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.1745 |