Learn More
Estrona-2,4-d2, CDN
Código de producto. 30314255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30314255 0.05 g 0.05 g
30311457 0.01 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30314255 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND50050.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estrone-2,4-D2
CAS 350820-16-5
Fórmula molecular C18 2H2 H20 O2
Cantidad 0.05 g
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-2,4-d2, 3-hydroxy-, Estrone-(2,4-D2), 2,4-Dideutero-3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Estrone-2,4-D2, Estrone-d2
Fórmula InChI InChI=1 S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19 H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3D,10 D
SMILES [2 H]c1cc2[C@H]3 CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3 CCc2c([2 H])c1O
Nombre IUPAC (8 R,9 S,13 S,14 S)-2,4-dideuterio-3-hidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6 H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona
Peso molecular (g/mol) 272.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1745 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.