Learn More
Trisulfato de estriol sal trisódica, TRC
Código de producto. 30011989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011989 5 mg 5 miligramos
30004262 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8889705MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100940-55-4
Fórmula molecular C18H21Na3O12S3
Peso molecular (g/mol) 594.52
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1C[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H]2OS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estriol Trisulfate Trisodium Salt
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O12S3.3Na/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(28-31(19,20)21)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(29-32(22,23)24)17(18)30-33(25,26)27;;;/h3,5,8,13-17H,2,4,6-7,9H2,1H3,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+;;;/m1.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 593.9888