Learn More
Triacetato de estriol, Mikromol™
Descripción
Triacetato de estriol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estriol Triacetate |
| CAS | 2284-32-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Estriol Triacetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H30 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Estriol Triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30O6/c1-13(25)28-17-6-8-18-16(11-17)5-7-20-19(18)9-10-24(4)21(20)12-22(29-14(2)26)23(24)30-15(3)27/h6,8,11,19-23H,5,7,9-10,12H2,1-4H3/t19-,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)C)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(8R,9S,13S,14S,16R,17R)-16,17-diacetiloxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ilo] |
| Mostrar más |