Learn More
Estriol, TRC
Código de producto. 18061730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18061730 1 g 1 g
18011040 500 mg 500 miligramos
18062120 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18061730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8889601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-27-1
Fórmula molecular C18 H24 O3
Peso molecular (g/mol) 288.38
Sinónimo Estriol, (16α,17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 13β-Methyl-1,3,5(10)-gonatriene-3,16α,17β-triol, 16α,17β-Estriol, 16α-Estriol, 16α-Hydroxyestradiol, 3,16α,17β-Estriol, 3,16α,17β-Trihydroxyestra-1,3,5(10)-triene, Aacifemine, Colpogyn, Destriol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16α,17β-triol, Estratriol, Follicular hormone hydrate, Gynasan, Holin V, Hormomed, Incurin, Klimax E, Klimoral, NSC 12169, OE3, Oekolp, Oestriol, Ortho-Gynest, Ovesterin, Ovestin, Ovo-Vinces, Theelol, Tridestrin, Trihydroxyestrin, Triovex
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,16,17-triol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estriol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1725
Porcentaje de pureza >95%