Learn More
Éter metílico de estriol, TRC
Código de producto. 30383374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383374 100 mg -
30374179 250 mg -
30380134 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE668660100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1474-53-9
Fórmula molecular C19 H26 O3
Peso molecular (g/mol) 302.41
Sinónimo 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-16alpha,17beta-diol, Estriol Imp. C (EP), Estra-1,3,5(10)-triene-16,17-diol, 3-methoxy-, (16α,17β)-, Estra-1,3,5(10)-triene-16α,17β-diol, 3-methoxy- (6CI,7CI,8CI), (16α,17β)-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-16,17-diol, 13β-Methyl-3-methoxygona-1,3,5(10)triene-16α,17β-diol, 16α,17β-Estriol-3-methyl ether, 3-Methoxyestriol, E 2710, Estriol 3-methyl ether, Estriol methyl ether
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-3-metaxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fentrino-16,17-diol
SMILES COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@H]4[C@@H]3CCc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-16alpha,17beta-diol (Estriol 3-Methyl Ether)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O3/c1-19-8-7-14-13-6-4-12(22-2)9-11(13)3-5-15(14)16(19)10-17(20)18(19)21/h4,6,9,14-18,20-21H,3,5,7-8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,18+,19+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1882