Learn More
Estriol, MedChemExpress
Código de producto. 16498286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498286 100 mg 100 miligramos
16432126 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0412
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Estriol is an antagonist of the G-protein coupled estrogen receptor in estrogen receptor-negative breast cancer cells.
Estriol is an antagonist of the G-protein coupled estrogen receptor in estrogen receptor-negative breast cancer cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estriol
CAS 50-27-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H24O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Oestriol
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (866.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES C[C@@]1([C@H]2O)[C@](C[C@H]2O)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Peso molecular (g/mol) 288.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death