Learn More
Impureza de lactona de estriol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-17-oxa-D-homoestra-1,3,5(10)-trien-17a-one |
| CAS | 15370-49-7 |
| Fórmula molecular | C18 H22 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (4aS,4bR,10bS,12aS)-8-Hydroxy-12a-methyl-3,4,4a,4b,5,6,10b,11,12,12a-decahydro-1H-naphtho[2,1-f]isochromen-1-one, Estriol EP Impurity I, 3-Hydroxy-17-oxa-17a-homoestra-1,3,5(10)-trien-17a-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O3/c1-18-8-6-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)7-9-21-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14?,15?,16?,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC3C(CCc4cc(O)ccc34)C1CCOC2=O |
| Nombre IUPAC | (12aS)-8-hidroxi-12a-metil-4,4a,4b,5,6,10b,11,12-octahidro-3H-nafto[2,1-f]isocromen-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 286.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.1569 |