Learn More
Estriol EP Impureza G, Mikromol™
Código de producto. 30459669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459669 4 x 25 mg -
30051931 25 mg 25 miligramos
18050770 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459669 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0130.0300254AMP
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Estriol EP Impureza G, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17alpha-triol (16,17-epi-Estriol)
CAS 793-89-5
Nombres de analitos o componentes Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17alpha-triol (16,17-epi-Estriol)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H24 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-triene-3,16β,17α-triol (16,17-epi-Estriol), Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17alpha-triol, Estriol Imp. G (EP), 16,17-epi-Estriol, 16,17-Epiestriol, trans-Estriol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, (16beta,17alpha)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17alpha-triol (7CI,8CI), (16beta,17alpha)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 16beta,17alpha-Estriol, 16beta-Hydroxy-17alpha-estradiol, Estriol Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16+,17-,18+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@H](O)[C@H]2O
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,16S,17S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,16,17-triol
Peso molecular (g/mol) 288.38
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1725 g/mol