Learn More
Estriol 3-O-beta-D-glucurónido sódico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estriol 3-O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt |
| CAS | 15087-06-6 |
| Fórmula molecular | C24H31NaO9 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 16α,17β-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Monosodium Salt, 3-(β-D-Glucopyranuronosyloxy)-estra-1,3,5(10)-triene-16α,17β-diol Monosodium Salt, Estriol Sodium 3-Glucuronate, Sodium (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(((8R,9S,13S,14S,16R,17R)-16,17-Dihydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32O9.Na/c1-24-7-6-13-12-5-3-11(32-23-19(28)17(26)18(27)20(33-23)22(30)31)8-10(12)2-4-14(13)15(24)9-16(25)21(24)29;/h3,5,8,13-21,23,25-29H,2,4,6-7,9H2,1H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t13-,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+,21+,23-,24+;/m1./s1 |
| SMILES | OC1[C@H](O)[C@@H](C(O[Na])=O)O[C@@H](OC2=CC=C3C(CC[C@]4([H])[C@]3([H])CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])C[C@@H](O)[C@@H]5O)=C2)C1O |
| Peso molecular (g/mol) | 486.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 486.1866 |