Learn More
Éter 3-bencílico de estriol, Mikromol™
Código de producto. 30050660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050660 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050660 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0130.160025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éter 3-bencílico de estriol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estriol 3-Benzyl Ether
CAS 18650-87-8
Nombres de analitos o componentes Estriol 3-Benzyl Ether
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H30 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Estriol 3-Benzyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30O3/c1-25-12-11-20-19-10-8-18(28-15-16-5-3-2-4-6-16)13-17(19)7-9-21(20)22(25)14-23(26)24(25)27/h2-6,8,10,13,20-24,26-27H,7,9,11-12,14-15H2,1H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OCc5ccccc5)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-metil-3-fenilmetoxi-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-16,17-diol
Peso molecular (g/mol) 378.5
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.2195 g/mol