Learn More
Estriol 16a,17b-diacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estriol 16,17-Diacetate |
| CAS | 805-26-5 |
| Fórmula molecular | C22 H28 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Estriol 16,17-Diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28O5/c1-12(23)26-20-11-19-18-6-4-14-10-15(25)5-7-16(14)17(18)8-9-22(19,3)21(20)27-13(2)24/h5,7,10,17-21,25H,4,6,8-9,11H2,1-3H3/t17-,18-,19+,20-,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(8R,9S,13S,14S,16R,17R)-17-acetiloxi-3-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-16-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 372.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.1937 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?