Learn More
Estriol 16a,17b-diacetato, TRC
Código de producto. 30382473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30382473 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30382473 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8889955MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estriol 16,17-Diacetate
CAS 805-26-5
Fórmula molecular C22 H28 O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo Estriol 16,17-Diacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O5/c1-12(23)26-20-11-19-18-6-4-14-10-15(25)5-7-16(14)17(18)8-9-22(19,3)21(20)27-13(2)24/h5,7,10,17-21,25H,4,6,8-9,11H2,1-3H3/t17-,18-,19+,20-,21+,22+/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC acetato de [(8R,9S,13S,14S,16R,17R)-17-acetiloxi-3-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-16-ilo]
Peso molecular (g/mol) 372.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.1937
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.