Learn More
16,17-diacetato de estriol, Mikromol™
Descripción
16,17-diacetato de estriol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estriol 16,17-Diacetate |
| CAS | 805-26-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Estriol 16,17-Diacetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H28 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Estriol 16,17-Diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28O5/c1-12(23)26-20-11-19-18-6-4-14-10-15(25)5-7-16(14)17(18)8-9-22(19,3)21(20)27-13(2)24/h5,7,10,17-21,25H,4,6,8-9,11H2,1-3H3/t17-,18-,19+,20-,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(8R,9S,13S,14S,16R,17R)-17-acetiloxi-3-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-16-ilo] |
| Mostrar más |