Learn More
Estriol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30327767 1 mL
1 options
Código de producto. 30327767 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA13213200AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estriol
CAS 50-27-1
Nombres de analitos o componentes Estriol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H24 O3
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Estriol, Aacifemine, Colpogyn, Destriol, Estratriol, Follicular hormone hydrate, Gynasan, Holin V, Hormomed, Incurin, Klimax E, Klimoral, NSC 12169, OE3, Oekolp, Oestriol, Ortho-Gynest, Ovesterin, Ovestin, Ovo-Vinces, Theelol, Tridestrin, Trihydroxyestrin, Triovex, (16alpha,17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 13beta-Methyl-1,3,5(10)-gonatriene-3,16alpha,17beta-triol, 16alpha,17beta-Estriol, 16alpha-Estriol, 16alpha-Hydroxyestradiol, 3,16alpha,17beta-Estriol, 3,16alpha,17beta-Trihydroxyestra-1,3,5(10)-triene, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16alpha,17beta-triol
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
Tipo de solución Solución única
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,16,17-triol
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Pruebas medioambientales
Peso molecular (g/mol) 288.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 288,1725 g/mol