Learn More
Estratetraenol, TRC
Código de producto. 30133189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133189 10 mg 10 miligramos
30135398 50 mg 50 miligramos
30004322 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE88894010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1150-90-9
Fórmula molecular C18 H22 O
Peso molecular (g/mol) 254.37
Sinónimo Estra-1,3,5(10),16-tetraen-3-ol, Compound 742
Nombre IUPAC (8S,9S,13R,14S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estratetraenol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O/c1-18-9-2-3-17(18)16-6-4-12-11-13(19)5-7-14(12)15(16)8-10-18/h2,5,7,9,11,15-17,19H,3-4,6,8,10H2,1H3/t15-,16-,17+,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1671