Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico de estramustina
Código de producto. 17281156 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17281156 1 g 1 g
17291156 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17281156 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466740010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52205-73-9
Fórmula molecular C23H30Cl2NNa2O6P
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfato sódico de estramustina
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: 50 g/l
Formula Weight (peso de la fórmula) 564,35
Clave InChI IIUMCNJTGSMNRO-VVSKJQCTSA-L
SMILES [Na+].[Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(OC(=O)N(CCCl)CCCl)=CC=C34)[C@@H]1CC[C@@H]2OP([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC disodium (1S,3aS,3bR,9bS,11aS)-7-{[bis(2-chloroethyl)carbamoyl]oxy}-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl phosphate
Peso molecular (g/mol) 564.35