Learn More
Estramustina, Mikromol™
Descripción
Estramustina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estramustine |
| CAS | 2998-57-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Estramustine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H31 Cl2 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Estradiol 3-[N,N-Bis(2-chloroethyl)carbamate], Estramustine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H31Cl2NO3/c1-23-9-8-18-17-5-3-16(29-22(28)26(12-10-24)13-11-25)14-15(17)2-4-19(18)20(23)6-7-21(23)27/h3,5,14,18-21,27H,2,4,6-13H2,1H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)N(CCCl)CCCl)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-il] N,N-bis(2-cloroetil)carbamato |
| Mostrar más |