Learn More
Estramustina fosfato disódico (~85%), TRC
Código de producto. 30386595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386595 50 mg
30372278 100 mg
30377014 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE88898350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52205-73-9
Fórmula molecular C23H30Cl2NNa2O6P
Peso molecular (g/mol) 564.35
Sinónimo Emcyt, Estracyt, Estramustine Phosphate Disodium, Estramustine Phosphate Disodium Salt, Estramustine Phosphate Sodium, Ro 21-8837/001
Nombre IUPAC disodio; [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-[bis(2-cloroetil)carbamoiloxi]-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] fosfato
SMILES [Na+].[Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)N(CCCl)CCCl)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2OP(=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estramustine Disodium Phosphate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32Cl2NO6P.2Na/c1-23-9-8-18-17-5-3-16(31-22(27)26(12-10-24)13-11-25)14-15(17)2-4-19(18)20(23)6-7-21(23)32-33(28,29)30;;/h3,5,14,18-21H,2,4,6-13H2,1H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t18-,19-,20+,21+,23+;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.0983