Learn More
Valerato de estradiol, LoGiCal
Código de producto. 30463961
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463961 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463961 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0209.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-beta-Estradiol-17-Valerate
CAS 979-32-8
Nombres de analitos o componentes 17-beta-Estradiol-17-Valerate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H32 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Estradiol Valerate, Estradiol 17-valerate, Atladiol, Climaval, Deladiol, Delahormone unimatic, Delestrogen, Delestrogen 4x, Dura-Estradiol, Estradiol valerianate, Estraval, Femogex, Gynogen LA, Gynogen LA 40, NSC 17590, Neofollin, Nuvelle, Oestradiol valerinate, Pelanin Depot, Pharlon, Primofol-Depot, Primogyn-Depot, Progynon-Depot, Progynova, Valergen, (17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 17-pentanoate, 3-Hydroxy-17beta-valeroyloxyestra-1,3,5(10)-triene, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol 17-valerate, Estradiol 17beta-valerate
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC pentanoato de [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-ilo]
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 356.5
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.2351 g/mol