Learn More
Valerato de estradiol EP Impureza D, Mikromol™
Descripción
Valerato de estradiol EP Impureza D
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylestradiol Valerate |
| CAS | 1359847-37-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Methylestradiol Valerate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H34 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-4-methylestra-1,3,5(10)-trien-17β-yl Pentanoate (4-Methylestradiol Valerate), Estradiol Valerate Imp. D (EP), 3-Hydroxy-4-methylestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Pentanoate, 4-Methylestradiol Valerate, Estradiol Valerate Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19Cl/c1-9-6-11(13(3,4)5)7-10(2)12(9)8-14/h6-7H,8H2,1-5H5 |
| SMILES | CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4c(C)c(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | pentanoato de [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-4,13-dimetil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-ilo] |
| Mostrar más |