Learn More
R&D Systems™ Estradiol Parameter Assay Kit
Product Code. 18752144
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Unit Size:
1 set
Product Code. Cantidad Unit Size
18752144 1 placa de 96 pocillos 1 set
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18752144 Supplier R&D Systems™ Supplier No. KGE014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.34€
    523.95€ / 1 sets
    Ahorro 60.39€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Estradiol Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Estradiol Parameter Assay Kit quantifies multi-species Estradiol in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Intervalo del ensayo 12.30 - 3000pg/mL
Sensibilidad del ensayo 12.1pg/mL
Conjugado Biotina
Línea de productos R&D Systems
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Especificidad Estradiol levels in various samples. This assay cross-reacts 0.07% with 17 alpha-ethynylestradiol, 0.03% with 17 beta-estradiol 3-Benzoate, 0.86% with Estriol, 0.26% with Estrone and 0.06% with Progesterone.
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Cantidad 1 placa de 96 pocillos
Volumen de muestra Cell Culture Supernates (100uL),Serum (100uL),EDTA Plasma (100uL),Heparin Plasma (100uL)
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.