Descripción
- El β-estradiol se utiliza para estudiar la diferenciación y las transformaciones celulares (tumorigenicidad).
- Se ha informado sobre la farmacología y la determinación por HPLC de β-estradiol en plasma y orina.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | β-ESTRADIOL |
| CAS | 50-28-2 |
| Punto de fusión | 173 °C a 179 °C |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C18H24O2 |
| Fórmula lineal | C18H24O2 |
| Número MDL | MFCD00003693 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin |
| Información de solubilidad | Casi insoluble en agua (50mg/mL - solución clara e incolora). Libremente soluble en alcohol; soluble en acetona, dioxano y otros disolventes orgánicos; soluciones de hidróxidos alcalinos fijos; escasamente soluble en aceites vegetales; soluble en metanol:CHCl3 (1:1) |
| Mostrar más |