Descripción
Los estrógenos dirigen el desarrollo del fenotipo femenino en la embriogénesis y durante la pubertad regulando la transcripción genética y, por tanto, la síntesis de proteínas. También induce la producción de gonadotropinas que, a su vez, inducen la ovulación.
- El principal estrógeno secretado por el ovario premenopáusico.
- La exposición al estradiol aumenta la incidencia y proliferación del cáncer de mama.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 50-28-2 |
| Punto de fusión | 173 °C a 179 °C |
| Fórmula molecular | C18H24O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin |
| Información de solubilidad | Casi insoluble en agua (50mg/mL; solución clara e incolora). Libremente soluble en alcohol; soluble en acetona, dioxano y otros disolventes orgánicos; soluciones de hidróxidos alcalinos fijos; escasamente soluble en aceites vegetales; soluble en metanol:CHCl3 (1:1). |
| Clave InChI | VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N |
| Rotación óptica | +76,8 (Concentración = 1, disolvente = Dioxano) (Lit.) |
| SMILES | CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Mostrar más |