Learn More
β-Estradiol, MP Biomedicals™
Código de producto. 11428030 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11428030 100 g
11408030 5 g
11418030 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428030 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210165680
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
CAS 50-28-2
Fórmula molecular C18H24O2
Peso molecular (g/mol) 272.388
Clave InChI VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Sinónimo estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Estradiol
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.4
Forma física Sólido