Learn More
Estradiol, MedChemExpress
Código de producto. 16462059
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462059 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16462059 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0141
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
MedChemExpress Estradiol (β-Estradiol) is a steroid hormone and the major female sex hormone. Estradiol can up-regulate the expression of neural markers of human endometrial stem cells (hEnSCs) and promote their neural differentiation. Estradiol can be used for the research of cancers, neurodegenerative diseases and neural tissue engineering.
Estradiol (β-Estradiol) is a steroid hormone and the major female sex hormone. Estradiol can up-regulate the expression of neural markers of human endometrial stem cells (hEnSCs) and promote their neural differentiation. Estradiol can be used for the research of cancers, neurodegenerative diseases and neural tissue engineering.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estradiol
CAS 50-28-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H24O2
Cantidad 1 g
Sinónimo β-Estradiol E2 17β-Estradiol 17β-Oestradiol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (183.57 mM) ∣Ethanol : 20 mg/mL (73.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@H]2O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Peso molecular (g/mol) 272.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.38
Porcentaje de pureza 99.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death