Learn More
Impureza G del EP de estradiol, Mikromol™
Beskrivelse
Impureza G del EP de estradiol
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate (Estrone Benzoate) |
| CAS | 2393-53-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate (Estrone Benzoate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H26 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Estradiol Benzoate Imp. G (EP), 17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate, Estrone Benzoate, Estradiol Benzoate Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H26O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-22H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,25+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | benzoato de [(8R,9S,13S,14S)-13-metil-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ilo] |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?