Learn More
Impureza G del EP de estradiol, Mikromol™
Código de producto. 30051360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051360 100 mg 100 miligramos
30049477 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051360 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0301.08
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza G del EP de estradiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate (Estrone Benzoate)
CAS 2393-53-5
Nombres de analitos o componentes 17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate (Estrone Benzoate)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H26 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Estradiol Benzoate Imp. G (EP), 17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate, Estrone Benzoate, Estradiol Benzoate Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C25H26O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-22H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,25+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC benzoato de [(8R,9S,13S,14S)-13-metil-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ilo]
Peso molecular (g/mol) 374.47
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.1882 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.