Learn More
Impureza E de estradiol EP, Mikromol™
Descripción
Impureza E de estradiol EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyl Dipentanoate (Estradiol 3,17-Divalerate) |
| CAS | 63042-28-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyl Dipentanoate (Estradiol 3,17-Divalerate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C28H40O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10)-trien-3,17β-diyl Dipentanoate (Estradiol 3,17-Divalerate), Estradiol Valerate Imp. E (EP), Estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyl Dipentanoate, Estradiol 3,17-Divalerate, Estradiol Valerate Impurity E |
| SMILES | CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)CCCC)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| Peso molecular (g/mol) | 440.61 |
| Cantidad | 25 mg |