Learn More
Estradiol Enantato, TRC
Código de producto. 30138255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138255 10 g 10 g
30134763 25 g 25 g
18023700 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE88812010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4956-37-0
Fórmula molecular C25 H36 O3
Peso molecular (g/mol) 384.55
Sinónimo Estradiol Enanthate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-17-heptanoate, Estradiol-17-enanthate, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17β-yl Ester Heptanoic Acid, 17-Heptanoate Estradiol
Nombre IUPAC [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantrina-17-il] heptanoato
SMILES CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estradiol Enanthate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H36O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-23-13-12-22-21-10-8-17-16-18(26)9-11-19(17)20(21)14-15-25(22,23)2/h9,11,16,20-23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.2664
Porcentaje de pureza >95%