Learn More
Enantato de estradiol, LoGiCal
Código de producto. 30462729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462729 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462729 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0473.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estradiol Enanthate
CAS 4956-37-0
Nombres de analitos o componentes Estradiol Enanthate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H36 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Estradiol Enanthate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-17-heptanoate, Estradiol-17-enanthate, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17β-yl Ester Heptanoic Acid, 17-Heptanoate Estradiol
Fórmula InChI InChI=1S/C25H36O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-23-13-12-22-21-10-8-17-16-18(26)9-11-19(17)20(21)14-15-25(22,23)2/h9,11,16,20-23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] heptanoato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 384.55
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.2664 g/mol