Learn More
Dienanthato de estradiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estradiol Dienanthate |
| CAS | 7732-97-0 |
| Fórmula molecular | C32 H48 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Estradiol Dienanthate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H48O4/c1-4-6-8-10-12-30(33)35-24-15-17-25-23(22-24)14-16-27-26(25)20-21-32(3)28(27)18-19-29(32)36-31(34)13-11-9-7-5-2/h15,17,22,26-29H,4-14,16,18-21H2,1-3H3/t26-,27-,28+,29+,32+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)CCCCCC)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-heptanoiloxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-il] heptanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 496.721 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 496.355 |