Learn More
Diacetato de estradiol, Mikromol™
Descripción
Diacetato de estradiol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-beta-Estradiol 3,17-diacetate |
| CAS | 3434-88-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 17-beta-Estradiol 3,17-diacetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H28 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Estradiol, diacetate (6CI,7CI,8CI), Estradiol-3,17-diacetate, NSC 106559, (17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 3,17-diacetate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17beta)-, diacetate (9CI), 17beta-Estradiol diacetate, 3,17beta-Diacetoxyestra-1,3,5(10)-triene, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol diacetate, Estradiol-3,17beta-diacetate, beta-Estradiol diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28O4/c1-13(23)25-16-5-7-17-15(12-16)4-6-19-18(17)10-11-22(3)20(19)8-9-21(22)26-14(2)24/h5,7,12,18-21H,4,6,8-11H2,1-3H3/t18-,19-,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)C)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-acetiloxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ilo] |
| Mostrar más |