Learn More
Diacetato de estradiol, Mikromol™
Código de producto. 18001320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18001320 100 mg 100 miligramos
18010520 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18001320 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0300.12
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diacetato de estradiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-beta-Estradiol 3,17-diacetate
CAS 3434-88-6
Nombres de analitos o componentes 17-beta-Estradiol 3,17-diacetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H28 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Estradiol, diacetate (6CI,7CI,8CI), Estradiol-3,17-diacetate, NSC 106559, (17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 3,17-diacetate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17beta)-, diacetate (9CI), 17beta-Estradiol diacetate, 3,17beta-Diacetoxyestra-1,3,5(10)-triene, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol diacetate, Estradiol-3,17beta-diacetate, beta-Estradiol diacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O4/c1-13(23)25-16-5-7-17-15(12-16)4-6-19-18(17)10-11-22(3)20(19)8-9-21(22)26-14(2)24/h5,7,12,18-21H,4,6,8-11H2,1-3H3/t18-,19-,20+,21+,22+/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)C)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC acetato de [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-acetiloxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ilo]
Peso molecular (g/mol) 356.46
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1988 g/mol