Learn More
Estradiol Cipionato, TRC
Código de producto. 30375986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375986 1 g
30375645 250 mg
30374539 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6686101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 313-06-4
Fórmula molecular C26 H36 O3
Peso molecular (g/mol) 396.56
Sinónimo Estradiol, 17-cyclopentanepropionate (6CI,7CI,8CI), Cyclopentanepropionic acid, 3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17β-yl ester (8CI), 17β-Estradiol 17-cyclopentylpropionate, Cyclopentanepropionic acid, 17-ester with estradiol, Depgynogen, Depo-Estradiol, Depo-estradiol cyclopentylpropionate, Depoestradiol, Depoestradiol cypionate, Depofemin, ECP, Estradep, Estradiol 17-cyclopentylpropionate, Estradiol 17-cypionate, Estradiol 17β-cyclopentanepropionate, Estradiol 17β-cyclopentylpropionate, Estradiol 17β-cypionate, Estradiol cyclopentylpropionate, Estradiol cypionate, Estradiolum valerianicum, NSC 3354, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, 17-cyclopentanepropanoate, 17-beta-Estradiol 17-cypionate
Nombre IUPAC [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] 3-ciclopentilpropanoato
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCC5CCCC5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estradiol Cypionate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H36O3/c1-26-15-14-21-20-10-8-19(27)16-18(20)7-9-22(21)23(26)11-12-24(26)29-25(28)13-6-17-4-2-3-5-17/h8,10,16-17,21-24,27H,2-7,9,11-15H2,1H3/t21-,22-,23+,24+,26+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.2664
Porcentaje de pureza >95%