Learn More
Estradiol (cypionate), MedChemExpress
Código de producto. 16492309
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492309 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16492309 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Estradiol cypionate is a 17 β-cyclopentylpropinate ester of estradiol, inhibits ET-1 synthesis via estrogen receptor IC50 value: Target: estrogen receptor Estradiol cypionate is a synthetic ester, is a estrogen.
Estradiol cypionate is a 17 β-cyclopentylpropinate ester of estradiol, inhibits ET-1 synthesis via estrogen receptor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estradiol (cypionate)
CAS 313-06-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H36O3
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (75.65 mM)
SMILES C[C@@]12[C@@H](OC(CCC3CCCC3)=O)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=C(C=CC(O)=C5)[C@@]4([H])CC2
Peso molecular (g/mol) 396.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.56
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death