Learn More
Acetato de estradiol, TRC
Código de producto. 30407885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407885 500 mg -
30406711 100 mg 100 miligramos
30401994 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH454140500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4245-41-4
Fórmula molecular C20H26O3
Peso molecular (g/mol) 314.42
Sinónimo (8R,9S,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate, 17beta-Estradiol 3-acetate, 3-Acetoxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-ol, 3-O-Acetylestradiol, E 3A, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diyl 3-acetate, Estradiol-3-acetate, Menoring, beta-Estradiol 3-acetate, 17beta-Hydroxy-3-acetoxyestra-1,3,5(10)-triene
Nombre IUPAC [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantrina-3-il] acetato
SMILES CC(=O)Oc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estradiol Acetate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O3/c1-12(21)23-14-4-6-15-13(11-14)3-5-17-16(15)9-10-20(2)18(17)7-8-19(20)22/h4,6,11,16-19,22H,3,5,7-10H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1882