Learn More
3-Valerato de estradiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estradiol 3-Valerate |
| CAS | 21881-45-8 |
| Fórmula molecular | C23 H32 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 17beta-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Pentanoate, Estradiol Valerate Imp. B (EP), Estradiol 3-Valerate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-16-7-9-17-15(14-16)6-8-19-18(17)12-13-23(2)20(19)10-11-21(23)24/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCC(=O)Oc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1 |
| Nombre IUPAC | pentanoato de [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 356.4984 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.2351 |