Learn More
Estradiol 3-Sulfato 17Beta-Glucuroniuro Sal de Dipotasio, TRC
Código de producto. 30384823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384823 5 mg -
30384442 2.5 mg -
30369487 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384823 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8888305MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10392-35-5
Fórmula molecular C24 H30 O11 S . 2 K
Peso molecular (g/mol) 604.75
Sinónimo Estradiol 3-Sulfate 17-B-Glucuronide Dipotassium Salt
Nombre IUPAC dipotasio; (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-3-sulfonatooxi-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]oxi]oxano-2-carboxilato
SMILES [K+].[K+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estradiol 3-sulfate 17beta-Glucuronide dipotassium salt
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O11S.2K/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(35-36(30,31)32)10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)33-23-20(27)18(25)19(26)21(34-23)22(28)29;;/h3,5,10,14-21,23,25-27H,2,4,6-9H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16+,17+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.0783