Learn More
Estradiol 3-sulfamate, MedChemExpress
Código de producto. 16482368
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482368 5 mg 5 miligramos
16480686 20 mg 20 miligramos
16480169 10 mg 10 miligramos
16423159 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16482368 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00112
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Estradiol 3-sulfamate (BLE 00084; E2MATE; ES-J 995) is a potent, long-acting, and orally active steroid sulfatase inhibitor; inhibits estrone sulfatase with an IC50 of 251 nM and a Ki of 133 nM.
Estradiol 3-sulfamate (BLE 00084
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estradiol 3-sulfamate
CAS 172377-52-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H25NO4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo BLE 00084 E2MATE ES-J 995
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (177.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@H]2O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(OS(N)(=O)=O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Peso molecular (g/mol) 351.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.46
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death