Learn More
3,17-divalerato de estradiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyl Dipentanoate (Estradiol 3,17-Divalerate) |
| CAS | 63042-28-4 |
| Fórmula molecular | C28H40O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyl Dipentanoate, Estradiol Valerate Imp. E (EP), Estradiol 3,17-Divalerate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H40O4/c1-4-6-8-26(29)31-20-11-13-21-19(18-20)10-12-23-22(21)16-17-28(3)24(23)14-15-25(28)32-27(30)9-7-5-2/h11,13,18,22-25H,4-10,12,14-17H2,1-3H3/t22-,23-,24+,25+,28+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)CCCC)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-17-pentanoiloxi-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-il] pentanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 440.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.2927 |