Learn More
Estradiol 17-Valerato, TRC
Código de producto. 18080600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18080600 10 g 10 g
18003720 5 g 5 g
18000210 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18080600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE88886010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 979-32-8
Fórmula molecular C23 H32 O3
Peso molecular (g/mol) 356.5
Sinónimo Estradiol Valerate, (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 17-pentanoate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, 17-pentanoate (9CI, ACI), Estradiol valerate (6CI), Estradiol, 17-valerate (7CI, 8CI), 3-Hydroxy-17β-valeroyloxyestra-1,3,5(10)-triene, Atladiol, Climaval, Deladiol, Delahormone unimatic, Delestrogen, Delestrogen 4x, Dura-Estradiol, E2 valerate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol 17-valerate, Estradiol 17β-valerate, Estradiol valerat, Estradiol valerianate, Estraval, Femogex, Gynogen LA, Gynogen LA 40, Gynokadin, Meriestra, Neofollin, NSC 17590, Nuvelle, Oestradiol valerinate, Pelanin Depot, Pharlon, Primofol-Depot, Primogyn-Depot, Progynon-Depot, Progynova, Valergen, Valest
Nombre IUPAC [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] pentanoato
SMILES CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-beta-Estradiol-17-Valerate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.2351