Learn More
Estradiol 17-Propionato, TRC
Código de producto. 30136026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136026 25 mg 25 miligramos
30006519 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136026 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE88881525MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3758-34-7
Fórmula molecular C21H28O3
Peso molecular (g/mol) 328.45
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, 17-propanoate, Estradiol, 17-propionate (7CI,8CI), 17β-Estradiol 17-propionate, Akrofollin, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol 17-propionate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol 17β-propionate, Estradiol propionate, Oestra-1,3,5(10)-trien-3,17β-diol 17-propionate
Nombre IUPAC [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] propanoato
SMILES CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
Specifications
Nombre del producto químico o material Estradiol 17-Propionate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O3/c1-3-20(23)24-19-9-8-18-17-6-4-13-12-14(22)5-7-15(13)16(17)10-11-21(18,19)2/h5,7,12,16-19,22H,3-4,6,8-11H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.2038