Learn More
Estradiol 17-isovalato, TRC
Código de producto. 30374521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374521 25 mg
30371026 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374521 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE88806025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 869627-83-8
Fórmula molecular C23H32O3
Peso molecular (g/mol) 356.51
Sinónimo (17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 17-(3-Methylbutanoate)
SMILES CC(C)CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estradiol 17-Isovalerate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32O3/c1-14(2)12-22(25)26-21-9-8-20-19-6-4-15-13-16(24)5-7-17(15)18(19)10-11-23(20,21)3/h5,7,13-14,18-21,24H,4,6,8-12H2,1-3H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.2351