Learn More
Thermo Scientific Chemicals Estradieno diona
Código de producto. 16584244 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16584244 5 g 5 g
16574244 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16584244 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463770050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5571-36-8
Fórmula molecular C20H26O3
Peso molecular (g/mol) 314.43
Clave InChI XUOQKQRMICQUQC-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 11a-metil-1,2,3,3a,3b,4,5,6,8,9,11,11a-dodecahidrospiro[ciclopenta[a]fenantreno-7,2'-[1,3]dioxolan]-1-ona
SMILES CC12CC=C3C(CCC4=C3CCC3(C4)OCCO3)C1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estradiene dione
Punto de fusión 156.0°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in hot ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.43