Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estradiene dione |
| Punto de fusión | 156.0°C |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in hot ethanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.43 |