Learn More
Estra-5(10),9(11)-dieno-3,17-diona, TRC
Código de producto. 30385787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385787 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30385787 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE888105500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione
CAS 2503-06-2
Fórmula molecular C18 H22 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione (7CI,8CI,9CI), Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8,15-16H,2-7,9-10H2,1H3/t15-,16+,18+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC (8S,13S,14S)-13-metil-1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona
Peso molecular (g/mol) 270.366
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.162