Learn More
Estra-5(10),9(11)-dieno-3,17-diona 3-etilencetal, TRC
Código de producto. 30370863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370863 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30370863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE66860050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal
CAS 5571-36-8
Fórmula molecular C20 H26 O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, cyclic 3-(1,2-ethanediyl acetal), Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, cyclic 3-(ethylene acetal) (7CI,8CI), Spiro[3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolane], estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione deriv., 3,3-(Ethylenedioxy)estra-5(10),9(11)-dien-17-one, Spiro[1,3-dioxolan-2,3'-estra-5'(10'),9'(11')-dien]-17'-one, Dienogest Imp. L (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O3/c1-19-8-6-15-14-7-9-20(22-10-11-23-20)12-13(14)2-3-16(15)17(19)4-5-18(19)21/h6,16-17H,2-5,7-12H2,1H3/t16-,17+,19+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=C3CCC5(C4)OCCO5)[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC (8S,13S,14S)-13-metilespiro[1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,2'-1,3-dioxolano]-17-ona
Peso molecular (g/mol) 314.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1882
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.