Learn More
(-)-Estra-4,9-dieno-3,17-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estra-4,9-diene-3,17-dione |
| CAS | 5173-46-6 |
| Fórmula molecular | C18 H22 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Estra-4,9-diene-3,17-dione, 19-Norandrosta-4,9-diene-3,17-dione, Trena, Dienedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,15-16H,2-9H2,1H3/t15-,16+,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (8S,13S,14S)-13-metil-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 270.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.162 |