Learn More
Estra-4,9-dieno-3,17-diona, Mikromol™
Código de producto. 30051712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051712 25 mg 25 miligramos
18001380 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051712 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1007.030025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Estra-4,9-dieno-3,17-diona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estra-4,9-diene-3,17-dione
CAS 5173-46-6
Nombres de analitos o componentes Estra-4,9-diene-3,17-dione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Estra-4,9-diene-3,17-dione, 19-Norandrosta-4,9-diene-3,17-dione, Trena, Dienogest Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,15-16H,2-9H2,1H3/t15-,16+,18+/m1/s1
SMILES C[C@]12CCC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC (8S,13S,14S)-13-metil-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona
Peso molecular (g/mol) 270.37
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.162 g/mol