Learn More
Estra-1,3,5(10)-trieno-3,17alfa-diol (17alfa-estradiol; 17-epi-estradiol), Mikromol™
Descripción
Estra-1,3,5(10)-trieno-3,17alfa-diol (17alfa-estradiol; 17-epi-estradiol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-alpha-Estradiol |
| CAS | 57-91-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 17-alpha-Estradiol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H24 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 17alpha-Estradiol, 17-epi-Estradiol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17alpha-diol, Estradiol Hemihydrate Imp. B (EP), Ethinylestradiol Imp. L (EP), Estradiol Imp. B (EP), Ethinylestradiol Imp. D (EP), Estradiol Hemihydrate Impurity B, Estriol Impurity J, Ethinylestradiol Impurity L, Estradiol Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17R)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Mostrar más |